SY3H5815FB01
Synthonix Corporation
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(2,3,4-trifluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-5-2-1-4(3-6(12)13)7(10)8(5)11/h1-2H,3H2,(H,12,13)
InChI
OSQPRQRJSJMQRJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22594.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)