SY3H3D678935
Synthonix Corporation
2-Bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15Br/c1-4-9-6-8(3)7-10(5-2)11(9)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI
QWIITRRSNVBPDK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54816.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)