Documenti fondamentali
SY3432447740
Synthonix Corporation
2,3-Dimethyl-2H-indazole-6-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2,3-dimethyl-2H-indazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-6-8-4-3-7(10(13)14)5-9(8)11-12(6)2/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
InChI
LPCBXSICRRCTAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12548.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12548.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)