Z777168
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, stainless steel
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 402NP10-4001C
Confezionamento
1 ea of
Parametri
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)