Documenti fondamentali
Z777078
Zenix®-C SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Il prodotto Z777078 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Zenix®-C SEC-150 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
Zenix®
PM
500-150,000
Produttore/marchio commerciale
Sepax 233150-4605
Confezionamento
1 ea of
Parametri
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
hydrophilic polymer phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
150 Å
Intervallo di pH d’impiego
2.0-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
The bonded phase in Zenix-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in Zenix columns, making Zenix-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. Both Zenix-C and Zenix columns are based on the same high efficiency 3 micron particles and each product line is available in the same wide range of pore sizes to tailor the optimal pore size to the hydrodynamic radius of the biopolymer of interest.
Zenix User Manual
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)