Documenti fondamentali
Z777034
Zenix® SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Il prodotto Z777034 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiali
PEEK
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
Zenix®
PM
5,000-1,250,000
Produttore/marchio commerciale
Sepax 213300P-4605
Confezionamento
1 ea of
Parametri
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Impurezze
10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
hydrophilic polymer phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
300 Å
Intervallo di pH d’impiego
2.0-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)