Y0002296
Alfacalcidol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1β,3β,5Z,7E)- 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3-diol, 1β-Calcidol
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
alfacalcidol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1C[C@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26-,27-/m1/s1
OFHCOWSQAMBJIW-FLFCXVRSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)