Y0002295
Nitrofural for peak identification A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
Prodotti consigliati
Famiglia di API
nitrofural
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
242-244 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
male reproductive organs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)