Documenti fondamentali
Y0002195
Deferasirox impurity F
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydrazinobenzoic acid
Scegli un formato
20 MG
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
135,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2NNHC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
387378
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
deferasirox
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
218 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Deferasirox impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)