Y0002184
Letrozole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4,4′-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)bisbenzonitrile, 4,4′-(1H-1,3,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile
Prodotti consigliati
Famiglia di API
letrozole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]3(cnnc3)C(c2ccc(cc2)C#N)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
BCTXUGAAOFIJGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)