Y0002157
Fluocortolone pivalate for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Fluocortolone pivalate, (6α,11β,16α)-21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-6-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Famiglia di API
fluocortolone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)C)C)O
InChI
1S/C27H37FO5/c1-14-9-17-16-11-19(28)18-10-15(29)7-8-26(18,5)23(16)20(30)12-27(17,6)22(14)21(31)13-33-24(32)25(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,22-23,30H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,22-,23-,26+,27+/m1/s1
XZBJVIQXJHGUBE-HZMVJJPJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)