Y0002147
Mercaptopurine impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hypoxanthine, 6-Hydroxypurine
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
mercaptopurine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)