Documenti fondamentali
Y0002072
Dexamfetamine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-Amphetamine hemisulfate salt, (+)-α-Methylphenethylamine hemisulfate salt, Dextroamphetamine hemisulfate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N · 0.5 H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto Y0002072 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dexamfetamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC18A2(6571)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dexamfetamine sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Brain, Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)