Y0002065
Lacosamide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lacosamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(Cc1ccccc1)C(=O)C(N)COC
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-15-8-10(12)11(14)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3,(H,13,14)
WPLANNRKFDHEKD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)