Y0002037
Chlorobutanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorobutanol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C
InChI
1S/C4H7Cl3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
OSASVXMJTNOKOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)