Documenti fondamentali
SU860177
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
UltraBond, blue polypropylene screw cap (open-top)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
beige silicon septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
Caratteristiche
UltraBond
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1 × 100 ea (SU860177)
Disponibilità
not available in USA
Spessore
1.3 mm
Raccordi
thread for 9 mm (short thread)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)