Documenti fondamentali
SU860108
Supelco
Closures for Snap Ring vials
diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Materiali
PTFE/red rubber septum
red polyethylene cap (with 6.0 mm hole)
Durezza
60 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diam. × spessore
11 mm × 1.0 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)