Documenti fondamentali
SU860061
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.7 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
amber glass vial
glass
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
7 mm × 40 mm , flat bottom
Volume
0.7 mL
Raccordi
thread for 8 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)