Documenti fondamentali
SU860014
Supelco
Tappo con ghiera con setto in PTFE/butile (Pharma-Fix)
gold steel seal (magnetic), open center, 8mm opening, seal diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.0 mm × 5 mil, PTFE/butyl rubber septum
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Materiali
PTFE/butyl rubber septum
gold steel seal (magnetic)
Caratteristiche
open center 8mm opening
Durezza
50 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. sigillo × spess. totale × spess. PTFE
20 mm × 3.0 mm × 5 mil
Compatibilità
for use with CPI CombiPAL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)