Documenti fondamentali
SAAR6018250
Thymol
uniLAB
Sinonimo/i:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Formula condensata:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
1907135
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
1 mmHg ( 64 °C)
Nome Commerciale
uniLAB
Confezionamento
pkg of 100 g (SAAR6018250DC)
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)