Key Documents
SAAR5871061
Stannous chloride
anhydrous, univAR
Sinonimo/i:
Tin(II) chloride, Stannous chloride
About This Item
Formula condensata:
SnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5871061EM)
P. eboll.
652 °C (lit.)
Punto di fusione
246 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)