SAAR5823180
Sodium hydroxide
pellets, uniLAB™
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
product name
Sodio idrossido, uniLAB™
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
uniLAB™
Confezionamento
bucket of 5 kg (SAAR5823180FL)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)