Documenti fondamentali
SAAR4123900
Solfato di magnesio
dry, uniLAB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MgSO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
uniLAB
Forma fisica
dry
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4123900EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)