Documenti
SAAR3745000
Kovacs Indole Reagent
indicator solution, uniLAB
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
product name
Kovacs Indole Reagent,
Nome Commerciale
uniLAB
Confezionamento
pkg of 100 mL (SAAR3745000JT)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)