Documenti fondamentali
SAAR3695300
Kjeldahl catalyst tablets
selenium, uniLAB
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
Nome Commerciale
uniLAB
Confezionamento
pkg of 500 tablets (SAAR3695300VD)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)