Key Documents
SAAR3223400
Iodine Indicator
Vitex
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
Confezionamento
pkg of 100 g (SAAR3223400DC)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)