Documenti
SAAR1863040
Dietiletere
univAR
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
1696894
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Nome Commerciale
univAR
Temp. autoaccensione
320 °F
Limite di esplosione
36.5 %
Confezionamento
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1863040LC)
pkg of 25 L (SAAR1863040ME)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. eboll.
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)