Documenti fondamentali
SAAR1765000
Cyclohexanone
uniLAB
About This Item
Formula condensata:
C6H10(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Beilstein:
385735
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
P. ebollizione:
155 °C (lit.)
Tensione di vapore:
3.4 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
3.4 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
uniLAB
Temp. autoaccensione
788 °F
Limite di esplosione
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1765000LC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.450 (lit.)
P. ebollizione
155 °C (lit.)
Punto di fusione
−47 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)