Documenti fondamentali
SAAR1461090
Buffer solution
pH 9.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461090KF)
pH
9.00±0.02 (20 °C±0.1)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)