Documenti fondamentali
SAAR1122720
Ammonio cloruro
univAR
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Formula condensata:
NH4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.49
Beilstein:
4371014
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
pkg of 20 kg (SAAR1122720GL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122720EM)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)