PTCO050
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 50)
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Qualified under ISO 9001 Quality management system
- Available with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
- Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)