PS676
Methamidophos
analytical standard
Sinonimo/i:
O,S-Dimethyl phosphoramidothioate
About This Item
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-676
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COP(N)(=O)SC
InChI
1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
NNKVPIKMPCQWCG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
413.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
212 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)