PHR9284
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester, Ibuprofen Ester Impurity (PEG 400), ((oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-(4-isobutylphenyl)propanoate)), 1,1′-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] bis[α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate]
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
Famiglia di API
ibuprofen
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)