Documenti fondamentali
PHL89872
α-Terpineol
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
100 MG
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
231,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
2325137
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
217-218 °C (lit.)
Punto di fusione
31-35 °C (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum mentha pimpinella salvia thymus valeriana glycyrrhiza
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)