Documenti fondamentali
PHL89809
Tiliroside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Astragalin 6"-trans-p-coumarate, Kaempferol 3-O-β-D-(6″-O-(E)-p-coumaroyl)glucopyranoside, Potengriffioside A
Scegli un formato
10 MG
340,00 €
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
340,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H26O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H26O13/c31-16-6-1-14(2-7-16)3-10-22(35)40-13-21-24(36)26(38)27(39)30(42-21)43-29-25(37)23-19(34)11-18(33)12-20(23)41-28(29)15-4-8-17(32)9-5-15/h1-12,21,24,26-27,30-34,36,38-39H,13H2/b10-3+/t21-,24-,26+,27-,30+/m1/s1
DVGGLGXQSFURLP-VWMSDXGPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)