PHL89759
Picroside II
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside, 6-Vanillylcatalpol, Amphicoside II, Vanilloyl catalpol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1[C@@H](O)[C@H](O)C(CO)O[C@H]1O[C@@H]2OC=C[C@]3([H])[C@@]2([H])[C@](O4)(CO)[C@@H]4[C@H]3OC(C5=CC=C(O)C(OC)=C5)=O
InChI
1S/C23H28O13/c1-31-12-6-9(2-3-11(12)26)20(30)34-18-10-4-5-32-21(14(10)23(8-25)19(18)36-23)35-22-17(29)16(28)15(27)13(7-24)33-22/h2-6,10,13-19,21-22,24-29H,7-8H2,1H3
AKNILCMFRRDTEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)