Documenti fondamentali
PHL89576
Bacoside A
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
490,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1CO)OC6OCC(C(C6O)O)O)O)O)OC2C(C3C(C4C(C5(C(CC4)C(C(=O)C5)C(O)(CCC=C(C)C)C)C)(CC3)C)(CC2)CO)(C)C
InChI
1S/C41H68O13/c1-21(2)9-8-14-40(7,50)29-22-10-11-27-38(5,39(22,6)17-23(29)44)15-12-26-37(3,4)28(13-16-41(26,27)20-43)53-36-33(49)31(47)34(25(18-42)52-36)54-35-32(48)30(46)24(45)19-51-35/h9,22,24-36,42-43,45-50H,8,10-20H2,1-7H3
LKCTWIIDXXXXAR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)