PHL89735
Methyleugenol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Eugenol methyl ether, 4-Allylveratrole, Chavibetol methyl ether, Methylchavibetol, Veratrole methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
P. ebollizione
254-255 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)