Documenti fondamentali
PHL89677
Germacrone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(E,E)-Germacra-3,7(11),9-trien-6-one, trans,trans-3,7-Dimethyl-10-isopropylidene-3,7-cyclodecadien-1-one
Scegli un formato
10 MG
467,00 €
467,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
467,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.33
Beilstein:
2047453
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
467,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/C1)=C(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-11(2)14-9-8-12(3)6-5-7-13(4)10-15(14)16/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3/b12-8+,13-7+
CAULGCQHVOVVRN-SWZPTJTJSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma pimpinella
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)