Documenti fondamentali
PHL89264
Rosavin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(2E)-3-Phenylprop-2-en-1-yl 6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-Phenylprop-2-enoxy]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl)oxane-3,4,5-triol, (E)-3-Phenyl-2-propenyl 6-O-a-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Rosavidin
Scegli un formato
10 MG
692,00 €
692,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
692,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
692,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Rosavin is a well-known glycoside antioxidant from Rhadiola rosea (Golden Root, or Arctic Root) that exhibits antidepressant, anxiolytic and adaptogenic properties.
Rosavin is an antidepressant and anxiolytic; antiapoptotic.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)