Documenti fondamentali
PHL89227
Hyperoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Quercetin 3-D-galactoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-D-galactoside, Hyperin, Hyperoside
Scegli un formato
20 MG
355,00 €
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
355,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.38
Beilstein:
5784795
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Protects against peroxide-induced oxidative damage to cells by scavenging reactive oxygen species and enhancing activity of anti-oxidant enzymes, in particular, catalase and glutathione peroxidase.
Altre note
A flavonol glycoside widely distribute in plants, including mimosa and St. John′s wort.
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus eucalyptus hypericum sambucus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)