Documenti fondamentali
PHL89207
Ginkgolic acid C17:1
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-[(10Z)-Heptadecenyl]salicylic acid, Ginkgolic acid II
Scegli un formato
10 MG
649,00 €
649,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
649,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
649,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
flakes
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C24H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(25)23(21)24(26)27/h7-8,17,19-20,25H,2-6,9-16,18H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-
MBYNDKVOZOAOIS-FPLPWBNLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)