Documenti fondamentali
PHL89166
I3,II8-Biapigenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,8″-Biapigenin, 5,5′,7,7′-Tetrahydroxy-2,2′-bis(4-hydroxyphenyl)-[3,8′-bi-4H-1-benzopyran]-4,4′-dione
Scegli un formato
10 MG
451,00 €
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
451,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H18O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.46
Beilstein:
1415589
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)C4=C(Oc5cc(O)cc(O)c5C4=O)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-5-1-13(2-6-15)22-12-21(37)24-19(35)11-20(36)26(30(24)39-22)27-28(38)25-18(34)9-17(33)10-23(25)40-29(27)14-3-7-16(32)8-4-14/h1-12,31-36H
IQAMTZLKUHMPPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)