Documenti fondamentali
PHL86284
Crocin 4
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
trans-Crocetin diglucosyl ester, Dicrocin
Scegli un formato
5 MG
658,00 €
658,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
658,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H44O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
652.68
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
658,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)=O)\C
InChI
1S/C32H44O14/c1-17(11-7-13-19(3)29(41)45-31-27(39)25(37)23(35)21(15-33)43-31)9-5-6-10-18(2)12-8-14-20(4)30(42)46-32-28(40)26(38)24(36)22(16-34)44-32/h5-14,21-28,31-40H,15-16H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,17-9+,18-10+,19-13+,20-14+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,31+,32+/m1/s1
QBZWPZHDUZGTLS-IIDMIUPYSA-N
Descrizione generale
This Compound belongs to the class of carotenoids.
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)