Documenti fondamentali
PHL86249
Tetrahydropiperine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-1-pentanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0%
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Stringa SMILE
N3(CCCCC3)C(=O)CCCCc1cc2c(cc1)OCO2
InChI
APZYKUZPJCQGPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)