Documenti fondamentali
PHL85778
Tamarixetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Tamaraxetin, 3,3′,5,7-Tetrahydroxy 4′-methoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′-Methylquercetin, Quercetin 4′-methyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-3-2-7(4-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
FPLMIPQZHHQWHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)