Documenti fondamentali
PHL85769
Rebaudioside J
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
5 MG
477,00 €
477,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
477,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H80O27
Numero CAS:
Peso molecolare:
1113.15
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
477,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
C=C1[C@@]2(O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6(C1)CC[C@]7([H])[C@@](C(O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C
Descrizione generale
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)