Documenti fondamentali
PHL85753
Isoviolanthin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-C-Rhamnosyl 8-C-glucosylapigenin, 6-C-Rhamnosylvitexin, Apigenin 6-C-rhamnoside 8-C-glucoside, Vitexin 6-C-rhamnoside
Scegli un formato
10 MG
550,00 €
550,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
550,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
550,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c(c[c](c3c(c(c2O)[C@@H]5O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]5O)O)O)C)O)=O)c4ccc(cc4)O)O)O)O)CO
InChI
TWBWSPDILHVKEV-RSPRXDBDSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)