Documenti fondamentali
PHL85747
Glucolimnanthin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
m-Methoxyglucotropaeolin potassium salt, Potassium m-methoxybenzylglucosinolate
Scegli un formato
5 MG
351,00 €
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
351,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20KNO10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.55
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2cc(ccc2)OC)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c1-24-9-4-2-3-8(5-9)6-11(16-26-28(21,22)23)27-15-14(20)13(19)12(18)10(7-17)25-15;/h2-6,10,12-20H,7H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t10-,12-,13+,14-,15+;/m1./s1
ZJQZGEHWEPCOAP-CPPSCNBISA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)