Documenti fondamentali
PHL85722
Berberrubine chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5,6-Dihydro-9-hydroxy-10-methoxybenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium chloride, 9-Berberoline chloride, 9-Demethoxy 9-hydroxyberberinium chloride, Beroline chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
Cl.N21CCc3c(cc5c(c3)OCO5)C2=CC4=CC=C(C(=O)C4=C1)OC
InChI
1S/C19H15NO4.ClH/c1-22-16-3-2-11-6-15-13-8-18-17(23-10-24-18)7-12(13)4-5-20(15)9-14(11)19(16)21;/h2-3,6-9H,4-5,10H2,1H3;1H
GYFSYEVKFOOLFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)